GF86144799
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
180mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.24mm inside diameter
Synonym(e):
W 167100
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 861-447-99
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)