Merck
GF85821701
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Synonym(e):
Y 006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Y
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141617
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 858-217-01
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)