GF85572456
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), metallized film, thickness 0.03 mm, size 149 × 215 mm, ohms/square 2
Synonym(e):
FV301920
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 855-724-56
Größe
149 × 215 mm
Dicke
0.03 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)