Merck
GF85481499
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
50m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045170
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 854-814-99
L × Durchm.
50 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)