Merck
GF84848316
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140450
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 848-483-16
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)