Wichtige Dokumente
GF84779612
Zirkonium
tube, 1000mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Assay
99.2%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 847-796-12
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
1000 mm × 0.9 mm
AD × ID
6.35 mm × 4.55 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)