Merck
GF84659912
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 20g
Synonym(e):
PB106300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 846-599-12
Gewicht
20 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)