GF83704002
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, white
Synonym(e):
AB303101
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 837-040-02
Größe
300 × 300 mm
Dicke
1 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83704002-2EA | 4061825018515 |
GF83704002-1EA | 4061825018492 |
GF83704002-10EA | 4061825018485 |
GF83704002-20EA | 4061825018508 |
GF83704002-5EA | 4061825018522 |