GF83695067
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 100mm x 10.0mm diameter
Synonym(e):
MO017920
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 836-950-67
L × Durchm.
100 mm × 10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)