GF83498338
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.025 mm, L 5 m
Synonym(e):
FP301200
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 834-983-38
Länge
5 m
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)