GF83448838
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness
Synonym(e):
AL130700
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 834-488-38
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83448838-1EA | 4061825454252 |
GF83448838-2EA | 4061829967604 |
GF83448838-5EA | 4061831019414 |