GF83317349
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200297
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 833-173-49
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)