Merck
GF82935074
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
MO070240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 829-350-74
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF82935074-1EA4061825453934