GF82917401
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm rod, 20mm diameter
Synonym(e):
AL017920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 829-174-01
L × Durchm.
200 mm × 20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)