Merck
GF82778192
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
100mm rod, 25.4mm diameter
Synonym(e):
FE217940
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 827-781-92
L × Durchm.
100 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF82778192-1EA4061825453736
GF82778192-2EA4061829967505
GF82778192-5EA4061831019315