GF82632641
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.042 mm, size 520 × 610 mm, expandable bead
Synonym(e):
AC321040
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 826-326-41
Größe
520 × 610 mm
Dicke
0.042 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82632641-1EA | 4061825029054 |
GF82632641-2EA | 4061825029061 |
GF82632641-10EA | 4061825029047 |
GF82632641-5EA | 4061825029078 |