GF82350389
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AL010240
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 823-503-89
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)