Merck
GF82123589
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonym(e):
AB245120
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 821-235-89
Länge
100 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)