Merck
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
Synonym(e):
AL137910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 817-406-40
Länge
500 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF81740640-1EA4061821141385
GF81740640-2EA4061821141392