GF81705472
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, size 150 × 150 mm, clear
Synonym(e):
CV311200
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 817-054-72
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.2 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable