Merck
GF81646533
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.05m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AU065140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 816-465-33
L × Durchm.
0.05 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)