GF81234053
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
Synonym(e):
FE136010
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 812-340-53
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)