GF81184372
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
AM341025
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 811-843-72
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)