Merck
GF80861586
Zinc selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g
Synonym(e):
ZN516010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 808-615-86
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)