Merck
GF80836409
Aluminiumoxid
rod, 1.5 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL607915
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 808-364-09
Länge
200 mm
Durchmesser
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)