GF80013114
Copper selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.99%
Synonym(e):
CU516010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 800-131-14
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)