Merck
GF79197777
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AG200300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 791-977-77
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF79197777-5EA4061831019032
GF79197777-1EA4061825451893
GF79197777-2EA4061829967260