GF78952922
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 300ám, size 300 × 300 mm, monofil diameter 200ám
Synonym(e):
EK308704
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 789-529-22
Größe
300 × 300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)