Merck
GF78813489
Aluminium
powder, 400 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 100 g
Synonym(e):
AL006010
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.5%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 788-134-89
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
400 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)