Wichtige Dokumente
GF78424735
Kohlenstoff
foil, 5x10mm, thickness 2.0mm, hOpg
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 784-247-35
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
5 x 10 mm × 2.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)