GF78140493
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP323200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 781-404-93
Größe
150 × 150 mm
Dicke
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)