GF77037082
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
200mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
FK117920
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 770-370-82
L × Durchm.
200 mm × 9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)