Merck
GF77000071
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni80%/Fe15.5%/Mo 4.5%, 1.0 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ275150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 770-000-71
Länge
5 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)