GF76147207
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
50mm rod, 8.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 761-472-07
L × Durchm.
50 mm × 8.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)