Merck
GF75691064
Tin-lead alloy, Sn60Pb40
20m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN255150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 756-910-64
L × Durchm.
20 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)