GF75297684
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.02mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-976-84
L × Durchm.
20 m × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF75297684-1EA | 4061825443218 |