GF74768169
Chrom
powder, <10 mean particle size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
CR006031
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 747-681-69
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
<10 (micron)
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)