GF74625048
Aluminum alloy 5019
wire, 0.08 mm diameter, Al95%/Mg 5%, length 20 m, temper hard
Synonym(e):
AB245125
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 746-250-48
Länge
20 m
Durchmesser
0.08 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF74625048-1EA | 4061821151063 |