Merck
GF74339488
Aluminiumoxid
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL606010
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 743-394-88
Gewicht
50 g
Mittlere Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)