Merck
GF73847649
Constantan- resistance alloy
foil, Cu55%/Ni45%, thickness 0.3 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 738-476-49
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)