Merck
GF73763455
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, outside diameter 24.0 mm, Al81%/SiC15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL417250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 737-634-55
Länge
100 mm
AD
24.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)