GF73251402
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, temper hard
Synonym(e):
FE220271
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 732-514-02
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)