GF72183090
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 721-830-90
L × Durchm.
50 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)