Merck
GF72140969
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 100 x 100mm, 0.50mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153050
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 721-409-69
Größe × Dicke
100x100 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF72140969-1EA4061825435435
GF72140969-2EA4061829966454
GF72140969-5EA4061831018523