Merck
GF71820783
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
W 180250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 718-207-83
Größe × Dicke
70 mm × 200 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)