Merck
GF71346416
Iron-Nickel alloy, Fe50Ni50
50m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE075160
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 713-464-16
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)