GF71033341
Fecralloy® - iron/chromium
wire, 1.6 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 m, temper annealed
Synonym(e):
FE085150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 710-333-41
Länge
100 m
Durchmesser
1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)