GF70725337
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 150 x 150mm, 6.0mm thickness, as rolled, 99.998%
Synonym(e):
AL050680
Empfohlene Produkte
Assay
99.998% (high purity)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 707-253-37
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)