Wichtige Dokumente
GF70665105
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 1 m, high purity 99.999%
Synonym(e):
AU005151
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 706-651-05
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Länge
1 m
Durchmesser
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)