GF70512331
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
175mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.24mm inside diameter
Synonym(e):
W 187100
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 705-123-31
L × Wandstärke
175 mm × 0.13 mm
AD × ID
0.5 mm × 0.24 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)